Få mere at vide
2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4 |
| CAS | 949885-90-9 |
| Molekylær formel | C19 D4 H20 O3 |
| Mængde | 50 μg |
| Synonym | Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D |
| SMIL | [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.42 |
| Formel vægt | 304.1977 |