missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4, TRC

Artikelnummer. 30483271
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mg
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30483271 0.1 mg 0.1mg
30478928 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30483271 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2625210.1MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 949885-90-9
Molekylær formel C19 D4 H20 O3
Molekylvægt (g/mol) 304.42
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 3-hydroxy-2-methoxy-, 2-Methoxyestrone-(1,4,16,16-D4)
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-2-methoxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMIL [2H]c1c(O)c(OC)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyestrone-1,4,16,16-d4
Mængde 0.1 mg
InChI formel InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1/i6D2,9D,10D
Formel vægt 304.1977
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.