Få mere at vide
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Artikelnummer. 16424938
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16424938 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16424938 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY1203310mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol (2-ME2), an orally active endogenous metabolite of 17β-estradiol (E2), is an apoptosis inducer and an angiogenesis inhibitor with potent antineoplastic activity. 2-Methoxyestradiol also destablize microtubules. 2-Methoxyestradio, also a potent superoxide dismutase (SOD) inhibitor and a ROS-generating agent, induces autophagy in the transformed cell line HEK293 and the cancer cell lines U87 and HeLa.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 302.41 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 362-07-2
Produkttype Natural Products
Renhed 96.96%
Opløselighed DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Synonym 2-ME2∣ NSC-659853
Mål Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite