Få mere at vide
MedChemExpress 2-Methoxyestradiol
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.41 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 362-07-2 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 96.96% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 100 mg/mL (330.68 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Synonym | 2-ME2∣ NSC-659853 |
| Mål | Microtubule/Tubulin∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Autophagy∣Endogenous Metabolite |
| Vis mere |