Få mere at vide
2-Methoxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxychrysene |
| CAS | 63020-58-6 |
| Molekylær formel | C19H14O |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H14O/c1-20-15-8-11-17-14(12-15)7-10-18-16-5-3-2-4-13(16)6-9-19(17)18/h2-12H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2c(ccc3c4ccccc4ccc23)c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxychrysene |
| Molekylvægt (g/mol) | 258.31 |
| Formel vægt | 258.1045 |