Få mere at vide
2-Methoxycarbonylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30481527
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481527 500 mg
30481230 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30481527 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329683500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Molekylær formel C8H9BO4
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC navn (2-methoxycarbonylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 179.97
Formel vægt 180.0594