Få mere at vide
2-Methoxycarbonylphenylboronsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid |
| CAS | 374538-03-1 |
| Molekylær formel | C8H9BO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3 |
| SMIL | COC(=O)c1ccccc1B(O)O |
| IUPAC navn | (2-methoxycarbonylphenyl)boronsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.97 |
| Formel vægt | 180.0594 |