Få mere at vide
2-Methoxycarbonylphenylboronsyre, TRC
Artikelnummer. 30468484
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30468484 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30468484 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM329683250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
CAS 374538-03-1
Molekylær formel C8H9BO4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
SMIL COC(=O)c1ccccc1B(O)O
IUPAC navn (2-methoxycarbonylphenyl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 179.97
Formel vægt 180.0594