missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxycarbonyl Loratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxycarbonyl Loratadine |
| CAS | 860010-37-3 |
| Molekylær formel | C24 H25 Cl N2 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25ClN2O4/c1-3-31-24(29)27-12-10-15(11-13-27)21-19-8-7-18(25)14-17(19)5-4-16-6-9-20(23(28)30-2)26-22(16)21/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C(=O)OC)CC1 |
| IUPAC navn | methyl 8-chloro-11-(1-ethoxycarbonylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-c]pyridine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 440.92 |
| Formel vægt | 440.1503 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?