missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxycarbonyl Loratadine, TRC

Artikelnummer. 30469422
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469422 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2616105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxycarbonyl Loratadine
CAS 860010-37-3
Molekylær formel C24 H25 Cl N2 O4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C24H25ClN2O4/c1-3-31-24(29)27-12-10-15(11-13-27)21-19-8-7-18(25)14-17(19)5-4-16-6-9-20(23(28)30-2)26-22(16)21/h6-9,14H,3-5,10-13H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3CCc4ccc(nc24)C(=O)OC)CC1
IUPAC navn methyl 8-chloro-11-(1-ethoxycarbonylpiperidin-4-ylidene)-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[3,4-c]pyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 440.92
Formel vægt 440.1503
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.