Få mere at vide
2-(Methoxycarbonyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11364845
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11364845 250 mg 250mg
11344845 1 g 1g
11354845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17958.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374538-03-1
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.97
MDL nummer MFCD02179452
InChI nøgle ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 2773496
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 68 °C til 70 °C
Mængde 250 mg
Beilstein 8313459
IUPAC navn (2-methoxycarbonylphenyl)borsyre
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%