Få mere at vide
2-(Methoxycarbonyl)benzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11344845
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344845 1 g 1g
11364845 250 mg 250mg
11354845 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344845 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17958.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 374538-03-1 | C8H9BO4 | 179,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 374538-03-1
Molekylær formel C8H9BO4
Molekylvægt (g/mol) 179.97
MDL nummer MFCD02179452
InChI nøgle ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 2-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 2-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl 2-boronobenzoate, methyl 2-dihydroxyboranyl benzoate, o-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 2-carbomethoxybenzeneboronic acid, 2-methoxycarbonylphenylboronicacid
PubChem CID 2773496
SMIL COC(=O)C1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Mængde 1 g
Beilstein 8313459
IUPAC navn [2-(methoxycarbonyl)phenyl]boronsyre
Formel vægt 179.97
Procent renhed 97%