Få mere at vide
2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxycarbonyl-2-methyltetralone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3/c1-13(12(15)16-2)8-7-9-5-3-4-6-10(9)11(13)14/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 218.0943 |