Få mere at vide
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid, 0,25 M i 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400866
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15400866 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15400866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54177.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 480438-46-8 | C8H9ClMgO | 180.91 g/mol
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid er et Grignard-reagens, der bruges i organisk syntese. Det er involveret i syntesen af (-)-Chamobtusin A. Det bruges også til fremstilling af molybdæn- og wolframalkylidenkomplekser med en tert-butylimidoligand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxybenzylmagnesiumchlorid er et Grignard-reagens, der bruges i organisk syntese. Det er involveret i syntesen af (-)-Chamobtusin A. Det bruges også til fremstilling af molybdæn- og wolframalkylidenkomplekser med en ter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzylmagnesium chloride
CAS 480438-46-8
Molekylær formel C8H9ClMgO
MDL nummer MFCD01319897
Mængde 100 mL
FN nummer UN2924
Synonym 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 2-methoxybenzyl magnesium chloride, 2-methoxybenzyl-magnesium chloride, jjnlsbbaaqtdsm-uhfffaoysa-m, magnesium,1-methanidyl-2-methoxybenzene,chloride, 2-methoxybenzylmagnesium chloride, 0.25m in 2-methf, 2-methoxybenzylmagnesium chloride 0.25 m in tetrahydrofuran, 2-methoxybenzylmagnesium chloride solution, 0.25 m in thf
InChI nøgle JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
SMIL COC1=CC=CC=C1C[Mg]Cl
IUPAC navn magnesium;1-methanidyl-2-methoxybenzen;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 180.91
PubChem CID 13004954
Formel vægt 180.92
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.25M in 2-MeTHF