Få mere at vide
2-Methoxybenzoylchlorid, 97%
Artikelnummer. 11399779
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399779 5 g 5g
11309789 25 g 25g
11319789 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22784.06
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21615-34-9
Molekylær formel C8H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 170.592
MDL nummer MFCD00000664
InChI nøgle RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC navn 2-methoxybenzoylchlorid
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzoyl chloride
Tæthed 1.146
Kogepunkt 128 °C til 129 °C (8 mmHg)
Flammepunkt 84 °C (184 °F)
Brydningsindeks 1.5724
Mængde 5 g
FN nummer UN1729
Beilstein 607605
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 170.6
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.