Få mere at vide
2-Methoxybenzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30133845
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133845 10 g
30132554 50 g
17962305 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133845 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26119010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 579-75-9
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
Synonym o-Anisic acid (8CI), 2-Methoxybenzoic acid, NSC 3778, O-Methylsalicylic acid, Salicylic acid methyl ether, o-Methoxybenzoic acid, 2-Methoxybenzoic Acid
IUPAC navn 2-methoxybenzoesyre
SMIL COc1ccccc1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzoic Acid
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Formel vægt 152.0473