Få mere at vide
2-Methoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzoic Acid |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| Formel vægt | 152.0473 |