Få mere at vide
2-Methoxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11450184
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450184 10 g 10g
11460184 50 g 50g
11470184 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13619.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 7466-54-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
2-Methoxybenzhydrazid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxybenzhydrazid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7466-54-8
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00014755
InChI nøgle QMGXWNSSMGAHCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzhydrazide, 2-methoxybenzoic acid hydrazide, o-methoxybenzohydrazide, o-methoxybenzoylhydrazine, 2-methoxybenzoylhydrazide, 2-methoxybenzoylhydrazine, o-anisohydrazide, hydrazine, 2-methoxybenzoyl, o-methoxybenzoylhydrazide, o-methoxybenzoic acid hydrazide
PubChem CID 24051
IUPAC navn 2-methoxybenzohydrazid
SMIL COC1=CC=CC=C1C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzhydrazide
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Mængde 10 g
Beilstein 2208367
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%