Få mere at vide
2-Methoxybenzenethiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10647114 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647114 1 mL Glass bottle 1ml
1 options
Artikelnummer. 10647114 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 179980010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7217-59-6
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.2
MDL nummer MFCD00004834
InChI nøgle DSCJETUEDFKYGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxythiophenol, thioguaiacol, benzenethiol, 2-methoxy, o-methoxythiophenol, o-methoxybenzenethiol, 2-methoxy thiophenol, 2-mercaptoanisole, 2-methoxybenzene-1-thiol, 2-methoxy-benzenethiol, benzenethiol, o-methoxy
PubChem CID 23642
IUPAC navn 2-methoxybenzenethiol
SMIL COC1=CC=CC=C1S
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzenethiol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Yellow
Tæthed 1.1400g/mL
Kogepunkt 225.0°C to 228.0°C
Flammepunkt 95°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel CH3OC6H4SH
Brydningsindeks 1.5905 to 1.5925
Mængde 1 mL
Specifik vægtfylde 1.14
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water
Formel vægt 140.2
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methoxybenzenethiol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.