Få mere at vide
2-Methoxybenzensulfonylchlorid, 95%
Artikelnummer. 15407407
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407407 1 g 1g
15417407 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34455.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 10130-87-7 | C7H7ClO3S | 206,64 g/mol
Til syntese og farmakologisk evaluering af sulfonamidderivater af thiazolidin-4-oner anvendes 5-brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Til syntese
og farmakologisk evaluering af sulfonamidderivater af thiazolidin-4-oner anvendes 5-brom-2-methoxybenzensulfonylchlorid.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand, fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10130-87-7
Molekylær formel C7H7ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 206.64
MDL nummer MFCD01961367
InChI nøgle GYOBZOBUOMDRRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-methoxybenzenesulfonylchloride, o-anisolesulfonyl chloride, 2-methoxyphenylsulfonyl chloride, acmc-1bntp, methoxyphenylsulfonyl chloride, 2-methoxybenzensulfonylchloride, 2-methoxybenzenesulphonylchloride, 2-methoxybenzene sulfonylchloride
PubChem CID 3745851
IUPAC navn 2-methoxybenzensulfonylchlorid
SMIL COC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 50 °C til 54 °C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 206.65
Procent renhed 97%