Få mere at vide
2-Methoxybenzenemethanol, TRC
Artikelnummer. 30468673
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30468673 10 g
1 options
Artikelnummer. 30468673 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26076010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzenemethanol
CAS 612-16-8
Molekylær formel C8H10O2
Mængde 10 g
Synonym (2-Methoxyphenyl)methanol, 2-(Hydroxymethyl)anisole, 2-Methoxybenzenemethanol, 2-Methoxybenzyl alcohol, NSC 66558, o-Anisalcohol, o-Methoxybenzyl Alcohol, o-Methoxyphenylmethanol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
SMIL COc1ccccc1CO
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)methanol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.0681