Få mere at vide
2-Methoxybenzenboronsyre, 97%
Beskrivelse
2-Methoxylphenylboronsyre er en phenylboronsyre, der bruges til at undersøge borfunktionen i planter. Det bruges i Suzuki-reaktion, organisk reaktion, der er klassificeret som en koblingsreaktion, hvor koblingspartnerne er en boronsyre med et halogenid katalyseret af et palladium(0)-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methoxylphenylboronsyre er en phenylboronsyre, der bruges til at undersøge borfunktionen i planter. Det bruges i Suzuki-reaktion, organisk reaktion, der er klassificeret som en koblingsreaktion, hvor koblingspartnerne er en boronsyre med et halogenid katalyseret af et palladium(0)-kompleks.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzeneboronic acid |
| Smeltepunkt | 102 °C til 106 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3030981 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 151.96 |
| Procent renhed | 97% |