Få mere at vide
2-Methoxybenzenboronsyre, 97%
Artikelnummer. 11440167
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440167 1 g 1g
11454517 5 g 5g
11464517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440167 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21071.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5720-06-9 | C7H9BO3 | 151,96 g/mol
2-Methoxylphenylboronsyre er en phenylboronsyre, der bruges til at undersøge borfunktionen i planter. Det bruges i Suzuki-reaktion, organisk reaktion, der er klassificeret som en koblingsreaktion, hvor koblingspartnerne er en boronsyre med et halogenid katalyseret af et palladium(0)-kompleks.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxylphenylboronsyre er en phenylboronsyre, der bruges til at undersøge borfunktionen i planter. Det bruges i Suzuki-reaktion, organisk reaktion, der er klassificeret som en koblingsreaktion, hvor koblingspartnerne er en boronsyre med et halogenid katalyseret af et palladium(0)-kompleks.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5720-06-9
Molekylær formel C7H9BO3
Molekylvægt (g/mol) 151.96
MDL nummer MFCD00236047
InChI nøgle ROEQGIFOWRQYHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxybenzeneboronic acid, 2-methoxyphenyl boronic acid, o-methoxyphenylboronic acid, 2-methoxyphenyl boranediol, 2-boronoanisole, 2-methoxypenylboronic acid, o-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy phenylboronic acid, 2-methoxybenzene boronic acid
PubChem CID 2733958
IUPAC navn (2-methoxyphenyl)borsyre
SMIL COC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzeneboronic acid
Smeltepunkt 102°C to 106°C
Mængde 1 g
Beilstein 3030981
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 151.96
Procent renhed 97%