Få mere at vide
2-Methoxybenzeneeddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30466699
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30466699 50 g
1 options
Artikelnummer. 30466699 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22607050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybenzeneacetic Acid
CAS 93-25-4
Molekylær formel C9H10O3
Mængde 50 g
Synonym 2-Methoxy-benzeneacetic Acid, Benzeneacetic acid, 2-methoxy-, Acetic acid, (o-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), (o-Methoxyphenyl)acetic acid, 2-Methoxyphenylacetic acid, NSC 110708, NSC 16257, [2-(Methyloxy)phenyl]acetic acid, o-Anisylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-12-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
SMIL COc1ccccc1CC(=O)O
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 166.17
Formel vægt 166.063