Få mere at vide
2-Methoxybenzene-1,4-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzene-1,4-diol |
| CAS | 824-46-4 |
| Molekylær formel | C7H8O3 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3 |
| SMIL | COc1cc(O)ccc1O |
| IUPAC navn | 2-methoxybenzene-1,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.13 |
| Formel vægt | 140.0473 |