Få mere at vide
2'-Methoxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30471194
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30471194 100 g
1 options
Artikelnummer. 30471194 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM261810100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methoxyacetophenone
CAS 579-74-8
Molekylær formel C9H10O2
Mængde 100 g
Synonym Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, 2'-Methoxyacetophenone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone, 1-(2-methoxyphenyl)-ethanone, Acetophenone, 2'-methoxy- (8CI), Acetophenone, o-methoxy- (4CI), 1-(2-Methoxyphenyl)ethanone, 1-(2-Methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylanisole, 2-Methoxy-1-acetylbenzene, 2-Methoxyphenyl methyl ketone, Methyl 2-methoxyphenyl ketone, Methyl o-methoxyphenyl ketone, NSC 23387, NSC 26912, o-Acetylanisole, o-Methoxyacetophenone
InChI formel InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)8-5-3-4-6-9(8)11-2/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1ccccc1C(=O)C
IUPAC navn 1-(2-methoxyphenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 150.17
Formel vægt 150.0681