Få mere at vide
2-Methoxyacetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyacetonitrile |
| CAS | 1738-36-9 |
| Molekylær formel | C3H5NO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Cyanomethyl Methyl Ether, Formaldehyde Cyanohydrin Methyl Ether, Methoxyacetonitrile, Methoxyethanenitrile, Methoxymethyl Cyanide, NSC 26905 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3 |
| SMIL | COCC#N |
| IUPAC navn | 2-methoxyacetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 71.08 |
| Formel vægt | 71.0371 |