Få mere at vide
2-Methoxyacetic Acid-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| Formel vægt | 93.0505 |