missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methoxyacetic Acid-d3, TRC

Artikelnummer. 30469802
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469802 10 mg
30474108 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26082710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 345910-00-1
Molekylær formel C3 2H3 H3 O3
Molekylvægt (g/mol) 93.1
Synonym Acetic acid, methoxy-d3- (9CI), 2-(Methoxy-d3)acetic acid, Methoxyacetic acid-d3, (Methoxy-d3)ethanoic acid, Methoxy-d3-acetic acid, Trideuteriomethoxyacetic acid, 2-Methoxyacetic Acid D3 (methoxy-D3)
IUPAC navn 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid
SMIL [2H]C([2H])([2H])OCC(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Formel vægt 93.0505
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.