Få mere at vide
2-Methoxy Propane, TRC
Artikelnummer. 30475385
Skift visning
Mængde:
10 g
20 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475385 20 g
30475328 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30475385 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM26694020G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-53-8
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Synonym 2-Methoxypropane, 2-Propylmethyl ether, Isopropyl Methyl Ether, Isopryl, Methyl Iso-propyl Ether, Methyl isopropyl Ether
IUPAC navn 2-methoxypropane
SMIL O(C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy Propane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 20 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)5-3/h4H,1-3H3
Formel vægt 74.07
Procent renhed >95%