missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy Phenothiazin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenothiazine |
| CAS | 1771-18-2 |
| Molekylær formel | C13 H11 N O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxyphenothiazine, Levomepromazine Maleate Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NOS/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-10H-phenothiazin |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.3 |
| Formel vægt | 229.0561 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?