Få mere at vide
2-Methoxy Estrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyestrone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,20H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,19-/m0/s1 |
| Formel vægt | 300.1725 |
| Procent renhed | >95% |