missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-d3-phenol-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenol-D7 |
| CAS | 1065473-05-3 |
| Molekylær formel | C7 D7 H O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Phen-2,3,4,5-d4-ol, 6-(methoxy-d3)- (ACI), 6-(Methoxy-d3)phen-2,3,4,5-d4-ol (ACI), 2-Methoxy-d3-phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Methoxy-d3)phenol-3,4,5,6-d4, 2-(Trideuteriomethoxy)-3,4,5,6-tetradeuteriophenol, Guaiacol-d7, 2-Methoxyphenol-D7, 2-Methoxy-d3-phenol-d4, 2-Methoxyphenol-d7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(O)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.1804 |
| Formel vægt | 131.0964 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?