Få mere at vide
2-Methoxy-d3-ethanol-1,1,2,2-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyethanol-D7 |
| CAS | 108152-85-8 |
| Molekylær formel | C3 D7 H O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2-d4-ol, 2-(methoxy-d3)- (6 CI, ACI), 2-(Methoxy-d3)ethan-1,1,2,2-d4-ol (ACI), 2-Methoxy-d3-ethanol-1,1,2,2-d4, 2-Methoxyethanol-d7, 2-Methoxyethanol-D7, Ethylene-d4 Glycol Monomethyl-d3 Ether |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])O |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(trideuteriomethoxy)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.1376 |
| Formel vægt | 83.0964 g/mol |
| Vis mere |