missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-d3-benzaldehyde, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 56248-49-8 |
| Molekylær formel | C8 D3 H5 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Benzaldehyde, 2-(methoxy-d3)- (9 CI), 2-Methoxy-d3-benzaldehyde, 2-(Methoxy-d3)benzaldehyde, o-Anisaldehyde-d3, 2-Methoxybenzaldehyde-d3, 2-Methoxybenzaldehyde-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1C=O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 139.1664 |
| Formel vægt | 139.0713 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?