Få mere at vide
2-Methoxy-d3-aniline, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Anisidine methyl-d3 |
| CAS | 1398066-00-6 |
| Molekylær formel | C7 D3 H6 N O |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.17 |
| Formel vægt | 126.087 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |