Få mere at vide
2-Methoxy-d3-aniline-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | o-Anisidine-d7 |
| CAS | 1219803-70-9 |
| Molekylær formel | C7 2H7 H2 N O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-d3-aniline-d4, 2-Methoxy-d3-aniline-3,4,5,6-d4, 1-Amino-2-(methoxybenzene-d7), o-Anisidine-d7, 2-Methoxyaniline-D7 (methoxy-D3-3,4,5,6-D4), 2-Methoxyaniline-D7 |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H9NO/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5 H,8H2,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(OC([2 H])([2 H])[2 H])c(N)c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethoxy)aniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.2 |
| Formel vægt | 130.1124 g/mol |
| Vis mere |