Få mere at vide
2-Methoxy-d3-acetic Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyacetic acid methoxy-d3 |
| CAS | 345910-00-1 |
| Molekylær formel | C3 2H3 H3 O3 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3/c1-6-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])OCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethoxy)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.1 |
| Formel vægt | 93.0505 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |