Få mere at vide
2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine |
| CAS | 588732-60-9 |
| Molekylær formel | C8 2H3 H9 N2 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pyrazine','2-(methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)- (9CI), 2-Isopropyl-3-methoxy-d3-pyrazine, 2-(Methoxy-d3)-3-(1-methylethyl)pyrazine, 2-Isopropyl-3-(methoxy-d3)pyrazine, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-d3, 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O/c1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h4-6H,1-3H3/i3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Oc1nccnc1C(C)C |
| IUPAC navn | 2-propan-2-yl-3-(trideuteriomethoxy)pyrazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.212 |
| Formel vægt | 155.114 |