Få mere at vide
2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11354466
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11354466 25 g 25g
11344466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11354466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20048.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88569-83-9
Molekylær formel C7H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 138.17
MDL nummer MFCD00191557
InChI nøgle GXHQLRBOZRJHPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-6-methylamino pyridine, 2-methoxy-6-methylaminopyridine, 6-methoxy 2-pyridyl methylamine, 6-methoxy-n-methyl-pyridin-2-amine, pubchem15374, acmc-1bifn, 6-methoxy-2-methylaminopyridine, methoxymethylaminopyridine, 6-methoxy-n-methyl-2-pyridinamine
PubChem CID 7019168
IUPAC navn 6-methoxy-N-methylpyridin-2-amine
SMIL CNC1=CC=CC(OC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-6-(methylamino)pyridine
Brydningsindeks 1.5595
Mængde 25 g
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%