missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-6-ethylnapthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene (Ethylnerolin) |
| CAS | 21388-17-0 |
| Molekylær formel | C13 H14 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-6-methoxynaphthalene, Naproxen Imp. J (EP), Ethylnerolin |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 2-ethyl-6-methoxynaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.25 |
| Formel vægt | 186.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?