Få mere at vide
2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| CAS | 52395-25-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP), Sulpiride Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N |
| Vis mere |