Få mere at vide
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoisk syre, TRC
Artikelnummer. 30473597
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473597 1 g
30484144 50 g
30466685 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30473597 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3266401G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22117-85-7
Molekylær formel C8 H9 N O5 S
Molekylvægt (g/mol) 231.23
Synonym 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoic Acid, Sulpiride Imp. D (EP)
IUPAC navn 2-methoxy-5-sulfamoylbenzoesyre
SMIL COc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO5S/c1-14-7-3-2-5(15(9,12)13)4-6(7)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formel vægt 231.0201