missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| CAS | 52395-25-2 |
| Molekylær formel | C8 H10 N2 O4 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzamide, Sulpiride Imp. E (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N2O4S/c1-14-7-3-2-5(15(10,12)13)4-6(7)8(9)11/h2-4H,1H3,(H2,9,11)(H2,10,12,13) |
| SMIL | COc1ccc(cc1C(=O)N)S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 230.24 |
| Formel vægt | 230.0361 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?