Få mere at vide
2-Methoxy-5-nitrophenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-nitrophenol |
| CAS | 636-93-1 |
| Molekylær formel | C7 H7 N O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-nitrophenol, 5-Nitroguaiacol, 2-Hydroxy-4-nitroanisole, 2-Methoxy-5-nitrophenol, 3-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 3-Nitro-6-methoxyphenol, 4-Nitro-2-hydroxyanisole, 5-Nitroguaiacol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMIL | COc1ccc(cc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-nitrophenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vægt | 169.0375 |