missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methoxy-5-nitroformanilide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-nitroformanilide |
| CAS | 149686-06-6 |
| Molekylær formel | C8 H8 N2 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4/c1-14-8-3-2-6(10(12)13)4-7(8)9-5-11/h2-5H,1H3,(H,9,11) |
| SMIL | COc1ccc(cc1NC=O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N-(2-methoxy-5-nitrophenyl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vægt | 196.0484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?