Få mere at vide
2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-(methylsulfonyl)benzoic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O5S/c1-14-8-4-3-6(15(2,12)13)5-7(8)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11) |
| Formel vægt | 230.0249 |