Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylaniline, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-methylaniline |
| CAS | 120-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methoxy-5-methylaniline |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H11 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | COc1ccc(C)cc1N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-methylaniline |
| Vis mere |