Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylaniline, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309066
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30309066 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30309066 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC15081000100MG
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS 120-71-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxy-5-methylaniline
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C8 H11 N O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(C)cc1N
IUPAC navn 2-methoxy-5-methylaniline
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Mængde 100 mg
Formel vægt 137.0841 g/mol