Få mere at vide
2-Methoxy-5-methylaniline 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311696
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311696 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311696 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15081000AL100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxy-5-methylaniline
CAS 120-71-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Methoxy-5-methylaniline
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzenamine, 2-methoxy-5-methyl-, o-Anisidine, 5-methyl- (7CI,8CI), 2-Methoxy-5-methylbenzenamine, (2-Methoxy-5-methylphenyl)amine, 1-Amino-2-methoxy-5-methylbenzene, 2-Methoxy-5-methyl-phenylamine, 3-Amino-4-methoxytoluene, 3-Methyl-6-methoxyaniline, 4-Methyl-2-aminoanisole, 5-Methyl-2-methoxyaniline, 5-Methyl-o-anisidine, 6-Methoxy-m-toluidine, Cresidine, Krezidin, NSC 406904, NSC 6162, m-Amino-p-cresol methyl ether, p-Cresidine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6/h3-5H,9H2,1-2H3
SMIL COc1ccc(C)cc1N
IUPAC navn 2-methoxy-5-methylaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 137.0841 g/mol