Få mere at vide
2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-Gamma-phenyl-benzenepropanamine (2E)-2-Butenedioate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-gamma-phenyl-benzenepropanamine (2E)-2-Butenedioate |
| CAS | 124935-89-3 |
| Molekylær formel | C23H33NO . (C4H4O4) |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-gamma-phenyl-benzenepropanamine (E)-2-Butenedioate, Tolterodine USP Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C23H33NO.C4H4O4/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+ |
| SMIL | COc1ccc(C)cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c2ccccc2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedioic acid;3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-amine |
| Formel vægt | 455.2672 |